Tisk…
Fluorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378836-25G 378836-5G
SIAL378836-25GEA 11490 CZK
SIAL378836-25G SIAL378836-5G
Fluorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid hořečnatý
Vzorec: MgF₂
Bod varu: 2260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1266 °C
Hustota: 3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011108
CAS číslo: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701