Tisk…
Fluorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
343188-250G 343188-25G
SIAL343188-250GEA 10200 CZK
SIAL343188-250G SIAL343188-25G
Fluorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid hořečnatý
Vzorec: MgF₂
Bod varu: 2260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1266 °C
Hustota: 3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011108
CAS číslo: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701