Tisk…
Fluorid hořečnatý, Patinal®
Dodavatel: Merck
1.05846.0100
1.05846.0100EA 2060 CZK
1.05846.0100
Fluorid hořečnatý, Patinal®
Fluorid hořečnatý
Vzorec: MgF₂
MW: 62,3 g/mol
Bod varu: 2260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1266 °C
Hustota: 3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011108
CAS číslo: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701