Fluorid hořečnatý ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40755.04
40755.09
40755.18
40755.04EA
2550
CZK
40755.04
40755.09
40755.18
Fluorid hořečnatý ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluorid hořečnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: F2Mg
Formula Weight: 62.30
Physical Form: Powder
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Vzorec:
MgF₂ MW: 62.3 Bod varu: 2260 Bod tání: 1261 °C Hustota: 3.148 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011108 CAS číslo: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 14,5665 |