Fluorid hořečnatý ≥99.9% (metals basis), Optical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11021.09
11021.18
11021.09EA
4330
CZK
11021.09
11021.18
Fluorid hořečnatý ≥99.9% (metals basis), Optical Grade
Fluorid hořečnatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: MgF2
Formula Weight: 62.30
Physical Form: Broken Crystals
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Vzorec:
MgF₂ Bod varu: 2260 °C (1013 hPa) Bod tání: 1261 °C Hustota: 3,148 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011108 CAS číslo: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 14,5665 |