Tisk…
Fluorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
449717-25G 449717-5G
SIAL449717-25GEA 13750 CZK
SIAL449717-25G SIAL449717-5G
Fluorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid vápenatý
Vzorec: CaF₂
MW: 78.07
Bod varu: 2500
Bod tání: 1418
Hustota: 3.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010907
CAS číslo: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669