Tisk…
Fluorid vápenatý
Dodavatel: Merck
Varování
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 0 CZK
1.02840.1000 1.02840.9050
Fluorid vápenatý
Fluorid vápenatý
Vzorec: CaF₂
Bod varu: 2500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1418 °C
Hustota: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010907
CAS číslo: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669