Tisk…
Fluorid vápenatý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10913.0E A10913.22 A10913.36
A10913.0EEA 11230 CZK
A10913.0E A10913.22 A10913.36
Fluorid vápenatý ≥99%
Fluorid vápenatý
Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Vzorec: CaF₂
MW: 78.07
Bod varu: ∼2500 °C
Bod tání: 1403 °C
Hustota: 3.18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010907
CAS číslo: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669