Fluorid vápenatý 97%, precipitated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10176.0B
A10176.0I
A10176.30
A10176.0BEA
4120
CZK
A10176.0B
A10176.0I
A10176.30
Fluorid vápenatý 97%, precipitated
Fluorid vápenatý
Purity: 97%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Refractive Index: 1.434
Odour: Odourless
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Vzorec:
CaF₂ Bod varu: ∼2500 °C Bod tání: 1403 °C Hustota: 3,18 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS číslo: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |