Tisk…
Fluorid vápenatý ≥99.9% (metals basis) for vacuum deposition
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36377.09 36377.18 36377.30
36377.09EA 2730 CZK
36377.09 36377.18 36377.30
Fluorid vápenatý ≥99.9% (metals basis) for vacuum deposition
Fluorid vápenatý
Purity: 99.9% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: 3-6mm Pieces (melted) Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Vzorec: CaF₂
MW: 78.07
Bod varu: ∼2500 °C
Bod tání: 1403 °C
Hustota: 3.18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010907
CAS číslo: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667