Fluorid vápenatý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
11055.30
11055.A1
11055.A7
11055.30EA
2080
CZK
11055.30
11055.A1
11055.A7
Fluorid vápenatý ≥99.5% (metals basis)
Fluorid vápenatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Vzorec:
CaF₂ MW: 78,07 g/mol Bod varu: ∼2500 °C Bod tání: 1403 °C Hustota: 3,18 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS číslo: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)