Fluorid vápenatý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10998.14
10998.22
10998.14EA
3680
CZK
10998.14
10998.22
Fluorid vápenatý ≥99.95% (metals basis)
Fluorid vápenatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Vzorec:
CaF₂ MW: 78.07 Bod varu: ∼2500 °C Bod tání: 1403 °C Hustota: 3.18 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS číslo: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |