Fluorid vápenatý, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
218250100
218251000
218255000
ACRO218250100EA
747
CZK
ACRO218250100
ACRO218251000
ACRO218255000
Fluorid vápenatý, anhydrous 99%, pure
Fluorid vápenatý
Vzorec:
CaF₂ Bod varu: 2500 °C (760 mmHg) Bod tání: 1402 °C Hustota: 3,18 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS číslo: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 13,01669 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥98.5 % (CaF2) |