Fluorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
MQ100
652458-100G
652458-25G
SIAL652458-100GEA
8530
CZK
SIAL652458-100G
SIAL652458-25G
Fluorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid barnatý
Vzorec:
BaF₂ MW: 175.33 Bod varu: 2260 Bod tání: 1270 Hustota: 4.89 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003450 CAS číslo: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,01003 |