Tisk…
Fluorid barnatý, Optical Grade Optical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14057.06 14057.14 14057.22
14057.06EA 1470 CZK
14057.06 14057.14 14057.22
Fluorid barnatý, Optical Grade Optical Grade
Fluorid barnatý
CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Broken Crystals Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Vzorec: BaF₂
Bod varu: 2260 °C
Bod tání: 1353 °C
Hustota: 4,83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003450
CAS číslo: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,974