Tisk…
Fluorid barnatý 99,99 Metals basis, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
10647.14EA 4530 CZK
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
Fluorid barnatý 99,99 Metals basis, Puratronic®
Fluorid barnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Powder Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Vzorec: BaF₂
MW: 175.33
Bod varu: 2260 °C
Bod tání: 1353 °C
Hustota: 4.83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003450
CAS číslo: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,974