Tisk…
Chroman barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
401056-1KG 401056-250G
SIAL401056-1KGEA 8990 CZK
SIAL401056-1KG SIAL401056-250G
Chroman barnatý, Sigma-Aldrich®
Chroman barnatý
Vzorec: BaCrO₄
Bod tání: 1400 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014180
CAS číslo: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,00999