Tisk…
Hydroxid-uhličitan hořečnatý light (∼40,0 - 45,0% MgO) p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
211070010 211070025
ACRO211070010EA 1200 CZK
ACRO211070010 ACRO211070025
Hydroxid-uhličitan hořečnatý light (∼40,0 - 45,0% MgO) p.a.
Hydroxid-uhličitan hořečnatý
Vzorec: MgCO₃ (linear)
Hustota: 2,16 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371358
CAS číslo: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)