Tisk…
Uhličitan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
472018-100G 472018-500G
SIAL472018-100GEA 2390 CZK
SIAL472018-100G SIAL472018-500G
Uhličitan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan strontnatý
Vzorec: CO₃Sr
Bod varu: 2647 °C (1 mmHg)
Hustota: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011250
CAS číslo: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838