Tisk…
Uhličitan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204455-100G 204455-25G
SIAL204455-100GEA 16820 CZK
SIAL204455-100G SIAL204455-25G
Uhličitan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan strontnatý
Vzorec: CO₃Sr
Bod varu: 2647 °C (1 mmHg)
Hustota: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011250
CAS číslo: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838