Tisk…
Uhličitan strontnatý, Technipur®
Dodavatel: Merck
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 0 CZK
1.07861.0500 1.07861.9050
Uhličitan strontnatý, Technipur®
Uhličitan strontnatý
Vzorec: CO₃Sr
Bod varu: 2647 °C (1 mmHg)
Hustota: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011250
CAS číslo: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838