Tisk…
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Marble
M-Clarity™ quality level = MQ200
C5929-100G C5929-500G
SIALC5929-100GEA 2990 CZK
SIALC5929-100G SIALC5929-500G
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 825
Hustota: 2.71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658