Tisk…
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Marble
M-Clarity™ quality level = MQ100
481807-25G 481807-5G
SIAL481807-25GEA 24180 CZK
SIAL481807-25G SIAL481807-5G
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 825
Hustota: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658