Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Marble
M-Clarity™ quality level = MQ200
398101-100G
398101-500G
SIAL398101-100GEA
1130
CZK
SIAL398101-100G
SIAL398101-500G
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan vápenatý
Vzorec:
CaCO₃ MW: 100.09 Bod tání: 825 Hustota: 2.71 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS číslo: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |