Tisk…
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
21061-1KG-F 21061-250G-F 21061-50G-F
SIAL21061-1KG-FEA 12280 CZK
SIAL21061-1KG-F SIAL21061-250G-F SIAL21061-50G-F
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Bod tání: 825 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658