Tisk…

Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Marble

M-Clarity™ quality level = MQ100

202932-100G 202932-25G 202932-5G
SIAL202932-100GEA 16200 CZK
SIAL202932-100G SIAL202932-25G SIAL202932-5G
Uhličitan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 825
Hustota: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR