Tisk…
Uhličitan vápenatý, anhydrous, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
0179-1KGEA 7740 CZK
0179-1KG 0179-500G
Uhličitan vápenatý, anhydrous, Reagent Grade
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Bod tání: 825 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%