Uhličitan vápenatý ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Marble
33295.22
33295.36
33295.22EA
1050
CZK
33295.22
33295.36
Uhličitan vápenatý ≥99.0% ACS
Uhličitan vápenatý
Purity: 99.0% min
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Vzorec:
CaCO₃ MW: 100.09 Bod tání: 800 °C (rozkl.) Hustota: 2.71 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS číslo: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 14,1657 |