Tisk…
Uhličitan vápenatý 99,5 Metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Marble
11403.22 11403.36 11403.A3
11403.22EA 1550 CZK
11403.22 11403.36 11403.A3
Uhličitan vápenatý 99,5 Metals basis
Uhličitan vápenatý
Purity: 99.5% CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: 5 Micron Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 800 °C (rozkl.)
Hustota: 2.930
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 14,1657