Uhličitan vápenatý 99% for analysis, precipitated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Marble
219160010
219160025
219165000
ACRO219160010EA
4270
CZK
ACRO219160010
ACRO219160025
ACRO219165000
Uhličitan vápenatý 99% for analysis, precipitated
Uhličitan vápenatý
Vzorec:
CaCO₃ MW: 100.09 Bod tání: 825 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS číslo: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % (on dried substance) |
Loss on drying | ≤2.0 % (200°C) |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Fluoride (F) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.2 % |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in acid) |
Alkalies+Mg (as sulfates) | ≤1 % |