Uhličitan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
329436-25G
329436-100G
SIAL329436-25GEA
3510
CZK
SIAL329436-25G
SIAL329436-100G
Uhličitan barnatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan barnatý
Vzorec:
BaCO₃ Bod tání: 1350 °C Hustota: 3,89 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS číslo: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00972 |