Tisk…
Uhličitan barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
202711-100G 202711-25G
SIAL202711-100GEA 14360 CZK
SIAL202711-100G SIAL202711-25G
Uhličitan barnatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan barnatý
Vzorec: BaCO₃
Bod tání: 1350 °C
Hustota: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003448
CAS číslo: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972