Tisk…
Uhličitan barnatý, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01714.1000
1.01714.1000EA 6310 CZK
1.01714.1000
Uhličitan barnatý, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Uhličitan barnatý
Vzorec: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Bod tání: 1350 °C
Hustota: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003448
CAS číslo: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials