Tisk…
Uhličitan barnatý, Technipur®
Dodavatel: Merck
Varování
1.01711.1000 1.01711.9050
1.01711.1000EA 0 CZK
1.01711.1000 1.01711.9050
Uhličitan barnatý, Technipur®
Uhličitan barnatý
Vzorec: BaCO₃
Bod tání: 1350 °C
Hustota: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003448
CAS číslo: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972