Tisk…
Uhličitan barnatý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
A13195.0BEA 2730 CZK
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
Uhličitan barnatý ≥99%
Uhličitan barnatý
Purity: 99% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: CBaO3 Formula Weight: 197.35 Odour: Odourless Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Vzorec: BaCO₃
Bod varu: Dec.
Bod tání: 811 °C
Hustota: 4,43
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003448
CAS číslo: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969