Uhličitan barnatý 99.0-101.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
36236.36
36236.A1
36236.D3
36236.36EA
2880
CZK
36236.36
36236.A1
36236.D3
Uhličitan barnatý 99.0-101.0% ACS
Uhličitan barnatý
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Vzorec:
BaCO₃ MW: 197,34 g/mol Bod varu: Dec. Bod tání: 811 °C Hustota: 4,43 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS číslo: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,969 |