Uhličitan barnatý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
14452.18EA
3010
CZK
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
Uhličitan barnatý ≥99.95% (metals basis)
Uhličitan barnatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Lump/Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Vzorec:
BaCO₃ MW: 197,34 g/mol Bod varu: Dec. Bod tání: 811 °C Hustota: 4,43 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS číslo: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,969 |