Uhličitan barnatý 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
423445000
423440025
ACRO423445000EA
2580
CZK
ACRO423445000
ACRO423440025
Uhličitan barnatý 99+% ACS
Uhličitan barnatý
Vzorec:
BaCO₃ Bod varu: 1450 °C Bod tání: 811 °C Hustota: 4,43 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS číslo: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00972 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration excess HCl | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfide (S) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Strontium (Sr) | ≤0.7 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Water soluble titr. base | ≤0.002 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.015 % (in dilute HCl) |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.005 % |