Chloristan hořečnatý, anhydrous ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11636.22
11636.36
11636.22EA
2960
CZK
11636.22
11636.36
Chloristan hořečnatý, anhydrous ACS
Chloristan hořečnatý
CAS No.: 10034-81-8
Molecular Formula: Mg(ClO4)2
Formula Weight: 223.23
Physical Form: Granular
Density: 2.21
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,5678
UN No.: 1475
MDL No.: MFCD00011102
Desiccant. Drying agent for gases
Vzorec:
Cl₂MgO₈ Hustota: 2,21 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011102 CAS číslo: 10034-81-8 EINECS: 233-108-3 UN: 1475 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5678 |