Tisk…
Chloristan hořečnatý ACS desiccant
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
413465000 413461000
ACRO413465000EA 11510 CZK
ACRO413465000 ACRO413461000
Chloristan hořečnatý ACS desiccant
Magnesium perchlorate
Vzorec: Cl₂MgO₈
Bod tání: 250 °C
Hustota: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011102
CAS číslo: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Loss on drying ≤8 % (1 g, 190°C)
Suitability (for moisture absorption) Passes test
Titrable base ≤0.025 meq/g
Titrable free acid ≤0.005 meq/g