Chloristan barnatý, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01738.0250
1.01738.1000
1.01738.0250EA
6900
CZK
1.01738.0250
1.01738.1000
Chloristan barnatý, EMSURE® p.a., Supelco®
Chloristan barnatý
Vzorec:
Ba(ClO₄)₂ Bod tání: 505 °C Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003440 CAS číslo: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1 (6.1),II Merck Index: 12,01016 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 1985 g/l (25 °C) |
Melting Point | 505 °C |
Molar Mass | 336.23 g/mol |
Bulk Density | 1300 kg/m3 |
Density | 2.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |