Chloristan barnatý, anhydrous 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
221271000
221275000
ACRO221271000EA
2340
CZK
ACRO221271000
ACRO221275000
Chloristan barnatý, anhydrous 99%, extra pure
Chloristan barnatý
Vzorec:
Ba(ClO₄)₂ Bod tání: 505 °C Hustota: 3,2 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00003440 CAS číslo: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,01016 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |