Tisk…
Strontium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
439665-25G 439665-5G
SIAL439665-25GEA 12640 CZK
SIAL439665-25G SIAL439665-5G
Strontium chloride, Sigma-Aldrich®
Strontium chloride
Vzorec: Cl₂Sr
Bod varu: 1250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 868 °C
Hustota: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011249
CAS číslo: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000