Tisk…
Chlorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
208337-100G 208337-1KG 208337-5KG
SIAL208337-100GEA 1660 CZK
SIAL208337-100G SIAL208337-1KG SIAL208337-5KG
Chlorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 715
Hustota: 2.32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684