Tisk…

Chlorid vápenatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

C5670-100G C5670-500G
SIALC5670-100GEA 0 CZK
SIALC5670-100G SIALC5670-500G
Chlorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR