Chlorid vápenatý, anhydrous ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
C1016-100G
C1016-2.5KG
C1016-500G
C1016-100GEA
1070
CZK
C1016-100G
C1016-2.5KG
C1016-500G
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ MW: 110.98 Bod varu: 1.900 °C (1.013 hPa) Bod tání: 765 °C Hustota: 2.150 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Výsledky specifikačního testu
Form | granular |
Assay | Min. 93.0 % |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Granulation | complying |