Tisk…
Chlorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
499609-10G 499609-1G
SIAL499609-10GEA 8570 CZK
SIAL499609-10G SIAL499609-1G
Chlorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600
Bod tání: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659