Tisk…
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
0070.1000EA 1850 CZK
0070.1000 0070.5000
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600
Bod tání: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 95 %