Tisk…
Chlorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
449644-25G 449644-5G
SIAL449644-25GEA 11150 CZK
SIAL449644-25G SIAL449644-5G
Chlorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid barnatý
Vzorec: BaCl₂
Bod varu: 1560 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼963 °C
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003445
CAS číslo: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998