Tisk…

Chlorid barnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

342920-10G 342920-250G 342920-50G
SIAL342920-10GEA 2140 CZK
SIAL342920-10G SIAL342920-250G SIAL342920-50G
Chlorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid barnatý
Vzorec: BaCl₂
Bod varu: 1560 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼963 °C
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003445
CAS číslo: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR